2-Naphthyl boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-2-boronic acid, 2-Naphthyl boric acid
OR1779-25G OR1779-5G OR1779-100G
APOSOR1779-25GEA 32.2 EUR
APOSOR1779-25G APOSOR1779-5G APOSOR1779-100G
2-Naphthyl boronic acid
2-Naphthyl boronic acid
Formule: C₁₀H₉BO₂
Smeltpunt: 267…268 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236051
CAS nummer: 32316-92-0