4,4,5,5-Tetramethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,4,5,5-TETRAMETHYL-2-(1-METHYLETHENYL)-1,3,2-DIOXABOROLANE, 2-Isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isopropene
OR17811-100G OR17811-25G OR17811-5G
APOSOR17811-100GEA 132 EUR
APOSOR17811-100G APOSOR17811-25G APOSOR17811-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane 97%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₉H₁₇BO₂
Kookpunt: 47…49 °C/6,75mmHg
Dichtheid: 0,894 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 42 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD08276843
CAS nummer: 126726-62-3
UN: 1993
ADR: 3,III