3-Bromo-5-methoxybenzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17818-1G OR17818-25G OR17818-5G
APOSOR17818-1GEA 22 EUR
APOSOR17818-1G APOSOR17818-25G APOSOR17818-5G
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid 99%
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇BrO₃
Smeltpunt: 192…193 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00266858
CAS nummer: 157893-14-6