2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17819-100G OR17819-25G OR17819-5G
APOSOR17819-100GEA 179 EUR
APOSOR17819-100G APOSOR17819-25G APOSOR17819-5G
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Formule: C₆H₄Cl₂IN
Smeltpunt: 79…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08533279
CAS nummer: 697-90-5