1-Aminopyridinium iodide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17820-100G OR17820-25G OR17820-5G
APOSOR17820-100GEA 219 EUR
APOSOR17820-100G APOSOR17820-25G APOSOR17820-5G
1-Aminopyridinium iodide 98%
1-Aminopyridinium iodide
Formule: C₅H₇IN₂
Smeltpunt: 159…161 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00051893
CAS nummer: 6295-87-0