1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR17821-1G OR17821-5G OR17821-10G
APOSOR17821-1GEA 22 EUR
APOSOR17821-1G APOSOR17821-5G APOSOR17821-10G
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, Technical Grade
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine
Formule: C₈H₁₀ClN
Kookpunt: 82,4 °C/2.8mmHg
Dichtheid: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 102 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00044766
CAS nummer: 6299-02-1
EINECS: 228-576-0
UN: 2735
ADR: 8,II