4-(4-Bromophenyl)morpholine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17823-100G OR17823-25G
APOSOR17823-100GEA 269 EUR
APOSOR17823-100G APOSOR17823-25G
4-(4-Bromophenyl)morpholine
4-(4-Bromophenyl)morpholine
Formule: C₁₀H₁₂BrNO
Smeltpunt: 114…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112483
CAS nummer: 30483-75-1