Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Sodium Hydrogen 2-Amino-1,4-benzenedisulphonate, 2,5-Disulfoaniline Monosodium Salt, Aniline-2,5-disulphonic Acid Monosodium Salt, 2,5-Disulphoaniline Monosodium Salt, Sodium Hydrogen 2-Amino-1,4-benzenedisulfonate, 2-Amino-1,4-benzenedisulfonic acid Monosodium Salt, Sodium 2-amino-4-sulphobenzenesulphonate, 2-Amino-1,4-benzenedisulphonic acid Monosodium Salt
OR17827-25G OR17827-5G OR17827-100G
APOSOR17827-25GEA 71.6 EUR
APOSOR17827-25G APOSOR17827-5G APOSOR17827-100G
Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt
Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt
Formule: C₆H₇NO₆S₂
MW: 275.22 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078393
CAS nummer: 24605-36-5
EINECS: 246-349-4