3,4-Ethylenedioxythiophene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT
OR17830-100G OR17830-25G OR17830-5G
APOSOR17830-100GEA 184 EUR
APOSOR17830-100G APOSOR17830-25G APOSOR17830-5G
3,4-Ethylenedioxythiophene 98%
3,4-Ethylenedioxythiophene
Formule: C₆H₆O₂S
MW: 142.17 g/mol
Kookpunt: 193 °C
Smeltpunt: 10.5 °C
Dichtheid: 1.331 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02093622
CAS nummer: 126213-50-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III