2,5-Dibromo-3-hexylthiophene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR17832-25G OR17832-1G OR17832-5G
APOSOR17832-25GEA 233 EUR
APOSOR17832-25G APOSOR17832-1G APOSOR17832-5G
2,5-Dibromo-3-hexylthiophene 98%
2,5-Dibromo-3-hexylthiophene
Formule: C₁₀H₁₄Br₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274313
CAS nummer: 116971-11-0