4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17833-1G OR17833-5G
APOSOR17833-1GEA 21.7 EUR
APOSOR17833-1G APOSOR17833-5G
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine 98%
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine
Formule: C₁₅H₁₀Cl₂N₄O₂
Smeltpunt: 159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03839838
CAS nummer: 150728-13-5