(2-Methylpyrimidin-5-yl)methanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17837-1G OR17837-5G OR17837-25G
APOSOR17837-1GEA 107 EUR
APOSOR17837-1G APOSOR17837-5G APOSOR17837-25G
(2-Methylpyrimidin-5-yl)methanol 98%
(2-Methylpyrimidin-5-yl)methanol
Formule: C₆H₈N₂O
Kookpunt: 237 °C
Smeltpunt: 102…103 °C
Dichtheid: 1,171 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09414732
CAS nummer: 2239-83-0