1-Ethynyl-3-nitrobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Nitrophenylacetylene, 1-Ethynyl-3-nitrobenzene, (3-Nitrophenyl)ethyne, (3-Nitrophenyl)acetylene
OR1784-1G OR1784-25G OR1784-5G
APOSOR1784-1GEA 22 EUR
APOSOR1784-1G APOSOR1784-25G APOSOR1784-5G
1-Ethynyl-3-nitrobenzene 97%
1-Ethynyl-3-nitrobenzene
Formule: C₈H₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02181150
CAS nummer: 3034-94-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III