5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17840-1G OR17840-250MG
APOSOR17840-1GEA 228 EUR
APOSOR17840-1G APOSOR17840-250MG
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 95%
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine
Formule: C₁₁H₁₇N₃O₂
Smeltpunt: 141…143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781132
CAS nummer: 187237-37-2