1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17854-1G OR17854-5G
APOSOR17854-1GEA 22 EUR
APOSOR17854-1G APOSOR17854-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
Smeltpunt: 203…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00159641
CAS nummer: 5952-92-1