4-Chloor-o-toluidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Amino-5-chlorotoluene, 4-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-o-toluidine, Fast Red TR Base
OR17861-100G OR17861-250G OR17861-25G
APOSOR17861-100GEA 52.6 EUR
APOSOR17861-100G APOSOR17861-250G APOSOR17861-25G
4-Chloor-o-toluidine
4-Chloor-o-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Kookpunt: 241 °C
Smeltpunt: 24…30 °C
Dichtheid: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007842
CAS nummer: 95-69-2
EINECS: 202-441-6
UN: 2239
ADR: 6.1 III