Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium, Bis(tri-t-butylphosphine)palladium(0)
OR17884-5G OR17884-1G OR17884-250MG
APOSOR17884-5GEA 256 EUR
APOSOR17884-5G APOSOR17884-1G APOSOR17884-250MG
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Formule: C₂₄H₅₄P₂Pd
MW: 511.05 g/mol
Smeltpunt: 258…272 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD03094580
CAS nummer: 53199-31-8