3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-5-chloropicolinonitrile
OR17893-1G OR17893-5G
APOSOR17893-1GEA 32.2 EUR
APOSOR17893-1G APOSOR17893-5G
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile 98%
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₂BrClN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12827549
CAS nummer: 760207-83-8