2,3-Dibromo-5-chloropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17894-100G OR17894-500G
APOSOR17894-100GEA 76 EUR
APOSOR17894-100G APOSOR17894-500G
2,3-Dibromo-5-chloropyridine 98%
2,3-Dibromo-5-chloropyridine
Formule: C₅H₂Br₂ClN
Smeltpunt: 39…43 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08687254
CAS nummer: 137628-17-2