(±)-β-Aminophenethyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: DL-2-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, DL-Phenylglycinol
OR17907-100G OR17907-500G
APOSOR17907-100GEA 77.5 EUR
APOSOR17907-100G APOSOR17907-500G
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Kookpunt: 261 °C
Smeltpunt: 53…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00130145
CAS nummer: 7568-92-5
UN: 3263
ADR: 8 II