2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid
OR17909-10G OR17909-1G OR17909-50G
APOSOR17909-10GEA 122 EUR
APOSOR17909-10G APOSOR17909-1G APOSOR17909-50G
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Smeltpunt: 130…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128847
CAS nummer: 938-96-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III