Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR17913-10G OR17913-250G OR17913-50G
APOSOR17913-10GEA 22 EUR
APOSOR17913-10G APOSOR17913-250G APOSOR17913-50G
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
Dichtheid: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003723
CAS nummer: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
UN: 3261
ADR: 8,II