3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17930-1G OR17930-5G OR17930-10G
APOSOR17930-1GEA 78.9 EUR
APOSOR17930-1G APOSOR17930-5G APOSOR17930-10G
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 98%
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formule: C₆H₄BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11518974
CAS nummer: 633328-33-3