4-Aminoquinoline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17934-1G OR17934-5G OR17934-10G
APOSOR17934-1GEA 29.2 EUR
APOSOR17934-1G APOSOR17934-5G APOSOR17934-10G
4-Aminoquinoline 95+%
4-Aminoquinoline
Formule: C₉H₈N₂
Smeltpunt: 152…154 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00463448
CAS nummer: 578-68-7