3-Amino-2-bromobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR17935-1G OR17935-25G OR17935-5G
APOSOR17935-1GEA 22 EUR
APOSOR17935-1G APOSOR17935-25G APOSOR17935-5G
3-Amino-2-bromobenzoic acid
3-Amino-2-bromobenzoic acid
Formule: C₇H₆BrNO₂
Smeltpunt: 153…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07786957
CAS nummer: 168899-61-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III