2-Bromo-m-toluidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17936-1G OR17936-5G
APOSOR17936-1GEA 22 EUR
APOSOR17936-1G APOSOR17936-5G
2-Bromo-m-toluidine 98%
2-Bromo-m-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
Kookpunt: 48 °C/0,03mmHg
Dichtheid: 1,489 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06411367
CAS nummer: 54879-20-8