Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17937-1G OR17937-500MG
APOSOR17937-1GEA 24.9 EUR
APOSOR17937-1G APOSOR17937-500MG
Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Smeltpunt: 109…111 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09034640
CAS nummer: 16017-69-9