Methyl-3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17991-10G OR17991-1G OR17991-5G
APOSOR17991-10GEA 205 EUR
APOSOR17991-10G APOSOR17991-1G APOSOR17991-5G
Methyl-3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Methyl-3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂S
Smeltpunt: 198…200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00174679
CAS nummer: 111042-89-8