4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2-iodonitrobenzene
OR17993-25G OR17993-5G OR17993-100G
APOSOR17993-25GEA 48.3 EUR
APOSOR17993-25G APOSOR17993-5G APOSOR17993-100G
4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene 99%
4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₃BrINO₂
Smeltpunt: 87…89 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11505492
CAS nummer: 112671-42-8