8-Amino-4-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Methylquinolin-8-amine
OR18011-250MG OR18011-500MG
APOSOR18011-250MGEA 121 EUR
APOSOR18011-250MG APOSOR18011-500MG
8-Amino-4-methylquinoline
8-Amino-4-methylquinoline
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03819702
CAS nummer: 62748-01-0