3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Bromothiophene-2-carbonitrile
OR18012-1G OR18012-5G OR18012-250MG
APOSOR18012-1GEA 38 EUR
APOSOR18012-1G APOSOR18012-5G APOSOR18012-250MG
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Formule: C₅H₂BrNS
MW: 188.05 g/mol
Smeltpunt: 43…48 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00068173
CAS nummer: 18791-98-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III