Methyl-3-amino-5-bromo-2-hydroxybenzenecarboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18027-250MG OR18027-1G
APOSOR18027-250MGEA 48.3 EUR
APOSOR18027-250MG APOSOR18027-1G
Methyl-3-amino-5-bromo-2-hydroxybenzenecarboxylate 95+%
Methyl-3-amino-5-bromo-2-hydroxybenzenecarboxylate
Formule: C₈H₈BrNO₃
Smeltpunt: 105…107 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 141761-82-2