(Quinolin-2-ylmethyl)amine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Aminomethyl)quinoline hydrochloride, Quinolin-2-ylmethanamine hydrochloride
OR18031-250MG OR18031-100MG OR18031-1G
APOSOR18031-250MGEA 315 EUR
APOSOR18031-250MG APOSOR18031-100MG APOSOR18031-1G
(Quinolin-2-ylmethyl)amine hydrochloride 97%
(Quinolin-2-ylmethyl)amine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₁ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09966142
CAS nummer: 861036-67-1