Methyl-6-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18032-1G OR18032-100MG OR18032-250MG
APOSOR18032-1GEA 242 EUR
APOSOR18032-1G APOSOR18032-100MG APOSOR18032-250MG
Methyl-6-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate 95+%
Methyl-6-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrNO₄
Smeltpunt: 264…265 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12196467
CAS nummer: 141761-85-5