N-Boc-L-serine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoic acid, Boc-Ser-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, Boc-L-serine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine hydrate, BOC-L-Serine hydrate
OR18040-10G OR18040-250G OR18040-50G
APOSOR18040-10GEA 22 EUR
APOSOR18040-10G APOSOR18040-250G APOSOR18040-50G
N-Boc-L-serine
N-Boc-L-serine
Formule: C₈H₁₅NO₅
MW: 205.21 g/mol
Smeltpunt: 91 °C
Vlampunt: 186 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00037243
CAS nummer: 3262-72-4