5-Chloro-2-ethoxy-nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18046-1G OR18046-250MG OR18046-5G
APOSOR18046-1GEA 32.2 EUR
APOSOR18046-1G APOSOR18046-250MG APOSOR18046-5G
5-Chloro-2-ethoxy-nicotinic acid
5-Chloro-2-ethoxy-nicotinic acid
Formule: C₈H₈ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07403147
CAS nummer: 68359-07-9