7-Bromo-1-tetralone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR18054-100G OR18054-25G OR18054-5G
APOSOR18054-100GEA 220 EUR
APOSOR18054-100G APOSOR18054-25G APOSOR18054-5G
7-Bromo-1-tetralone 99%
7-Bromo-1-tetralone
Formule: C₁₀H₉BrO
Smeltpunt: 75…80 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02179287
CAS nummer: 32281-97-3