Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt, 3-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Disodium 2-naphthol-3,6-disulphonate
OR18078-100G OR18078-500G
APOSOR18078-100GEA 26.3 EUR
APOSOR18078-100G APOSOR18078-500G
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate, Technical Grade
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate
Formule: C₁₀H₆O₇S₂.2Na
MW: 348.25 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065915
CAS nummer: 135-51-3