1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18104-1G OR18104-250MG
APOSOR18104-1GEA 24.9 EUR
APOSOR18104-1G APOSOR18104-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
Smeltpunt: 146…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00464254
CAS nummer: 25016-20-0