2-Bromo-5-cyanopyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromopyrazine-2-carbonitrile
OR18105-1G OR18105-250MG
APOSOR18105-1GEA 33.7 EUR
APOSOR18105-1G APOSOR18105-250MG
2-Bromo-5-cyanopyrazine
2-Bromo-5-cyanopyrazine
Formule: C₅H₂BrN₃
MW: 184 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09909652
CAS nummer: 221295-04-1