5-Methyl-1-propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18119-1G OR18119-5G OR18119-10G
APOSOR18119-1GEA 55.5 EUR
APOSOR18119-1G APOSOR18119-5G APOSOR18119-10G
5-Methyl-1-propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Methyl-1-propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02855988
CAS nummer: 890652-02-5