Methyl-2-bromo-4-nitrobenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18260-1G OR18260-25G OR18260-5G
APOSOR18260-1GEA 22 EUR
APOSOR18260-1G APOSOR18260-25G APOSOR18260-5G
Methyl-2-bromo-4-nitrobenzoate 97%
Methyl-2-bromo-4-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆BrNO₄
Smeltpunt: 84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779271
CAS nummer: 100959-22-6