2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: racemic-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, rac-BINAP, (+/-)-(1,1'-Binaphthalene-2,2'-diyl)bis(diphenylphosphine), (±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (+/-)-BINAP
OR18264-25G OR18264-5G
APOSOR18264-25GEA 67.2 EUR
APOSOR18264-25G APOSOR18264-5G
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl 98%
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formule: C₄₄H₃₂P₂
Smeltpunt: 283…286 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010805
CAS nummer: 98327-87-8