(2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18268-1G OR18268-250MG
APOSOR18268-1GEA 468 EUR
APOSOR18268-1G APOSOR18268-250MG
(2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanol
(2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanol
Formule: C₁₃H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01004640
CAS nummer: 7039-50-1