N-Butylaniline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18275-100G OR18275-50G OR18275-500G
APOSOR18275-100GEA 29.2 EUR
APOSOR18275-100G APOSOR18275-50G APOSOR18275-500G
N-Butylaniline 99%
N-Butylaniline
Formule: (C₆H₅)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
Kookpunt: 236…242 °C
Dichtheid: 0,932 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00035798
CAS nummer: 1126-78-9
EINECS: 214-425-6
UN: 2738
ADR: 6.1,II