3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18277-100G OR18277-25G OR18277-500G
APOSOR18277-100GEA 84.7 EUR
APOSOR18277-100G APOSOR18277-25G APOSOR18277-500G
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006141
CAS nummer: 5424-01-1
EINECS: 226-558-7