2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole
OR18279-100G OR18279-25G
APOSOR18279-100GEA 155 EUR
APOSOR18279-100G APOSOR18279-25G
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol 97%
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Formule: C₁₅H₂₄O₂
Kookpunt: 135…140 °C/10mmHg
Smeltpunt: 102…106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008824
CAS nummer: 489-01-0
EINECS: 207-693-0