2-Quinolinol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18280-2.5G OR18280-25G OR18280-5G
APOSOR18280-2.5GEA 22 EUR
APOSOR18280-2.5G APOSOR18280-25G APOSOR18280-5G
2-Quinolinol 98%
2-Quinolinol
Formule: C₉H₇NO
Smeltpunt: 198…199 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006743
CAS nummer: 59-31-4