Sodium-1-naphthalenesulphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Naphthalenesulphonic acid sodium salt, Naphthalene-1-sulphonic acid sodium salt
OR18282-100G OR18282-25G OR18282-500G
APOSOR18282-100GEA 43.8 EUR
APOSOR18282-100G APOSOR18282-25G APOSOR18282-500G
Sodium-1-naphthalenesulphonate 98%
Sodium-1-naphthalenesulphonate
Formule: C₁₀H₈O₃S
MW: 230.21 g/mol
Smeltpunt: 299…301 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064964
CAS nummer: 130-14-3
EINECS: 204-976-0