4,4'-Bis(diethylamino)benzofenon 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18283-100G OR18283-25G OR18283-500G
APOSOR18283-100GEA 39.5 EUR
APOSOR18283-100G APOSOR18283-25G APOSOR18283-500G
4,4'-Bis(diethylamino)benzofenon 98%
4,4'-Bis(diethylamino)benzofenon
Formule: C₂₁H₂₈N₂O
Smeltpunt: 89…95 °C
Vlampunt: 151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009044
CAS nummer: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III